Läs mer
Indan-5-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15440758
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440758 250 mg 250mg
15420758 1 g 1g
15430758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54462.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 52205-85-3 | C9H9ClO2S | 216,679 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52205-85-3
Molekylformel C9H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 216.679
MDL-nummer MFCD05237217
InChI-nyckel SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden-5-sulfonylklorid
LEDER C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indane-5-sulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 216.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.