Läs mer
Indane, 95%
Produktkod. 10073460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10073460 500 g Glasflaska 500g
10410531 5 g Glasflaska 5g
10349060 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10073460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292485000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-11-7
MDL-nummer MFCD00003795
InChI-nyckel PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden
LEDER C1CC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indane
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Densitet 96%g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H10
Brytningsindex 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589nm)
Kvantitet 500 g
Beilstein 05, IV, 1371
Merck Index 15, 4971
Molekylvikt (g/mol) 118.179
Formel vikt 118.18
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.