Läs mer
Indane, 95 %
Produktkod. 11469427
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469427 2500 mL 2500ml
11449427 100 mL 100ml
11459427 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21442.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118,179 g/mol
Indane, används som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats, som används i organisk syntes. Det används också som farmaceutisk och kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indane, används som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats, som används i organisk syntes. Det används också som farmaceutisk och kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i etanol, dietyleter, kloroform (något) och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel, koldioxid. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-11-7
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.179
MDL-nummer MFCD00003795
InChI-nyckel PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden
LEDER C1CC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indane
Smältpunkt -51 °C
Densitet 0.962
Kokpunkt 175 °C till 177 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 1904376
Merck Index 14,4931
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dietyleter, kloroform (lite) och eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.