Läs mer
Indane, TRC
Produktkod. 30392768
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30392768 5 g
1 options
Produktkod. 30392768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5080005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indan
CAS 496-11-7
Molekylformel C9 H10
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
LEDER C1Cc2ccccc2C1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1H-indene
Molekylvikt (g/mol) 118.176
Formel vikt 118.078