Läs mer
Indapamid 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Beskrivning
Indapamid 1,0 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indapamide |
| CAS | 26807-65-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Indapamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1 H-indol-1-yl)- (9 CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8 CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10 H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| LEDER | CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-kloro-N-(2-metyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbensalamid |
| Visa mer |