missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Indapamide, MedChemExpress

Produktkod. 16470848
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470848 5 g
16492109 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16470848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0259
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.

Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Indapamide
CAS 26807-65-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16ClN3O3S
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NN1C(C)CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C(S(=O)(N)=O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 365.83
Formel vikt 365.83
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.