Läs mer
Indapamide, Mikromol™
Produktkod. 17933926
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933926 250 mg
1 options
Produktkod. 17933926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0477.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Indapamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indapamide
CAS 26807-65-8
Analyt- eller komponentnamn Indapamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H16 Cl N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
LEDER CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-kloro-N-(2-metyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbensalamid
Molekylvikt (g/mol) 365.83
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 365,0601 g/mol