Läs mer
Indapamide, Thermo Scientific™
540.82 SEK - 1747.08 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 26807-65-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H16ClN3O3S |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.83 |
| MDL-nummer | MFCD00079375 |
| InChI-nyckel | NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol |
| PubChem CID | 3702 |
| ChEBI | CHEBI:5893 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide |
| LEDER | CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15436009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63846.03 |
1g |
540.82 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15446009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63846.06 |
5g |
1747.08 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Used as an antihypertensive
- Diuretic
Kemiska identifierare
| 26807-65-8 | |
| 365.83 | |
| NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N | |
| 3702 | |
| 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide |
| C16H16ClN3O3S | |
| MFCD00079375 | |
| indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol | |
| CHEBI:5893 | |
| CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O |
Specifikationer
| Indapamide | |
| C16H16ClN3O3S | |
| 14,4935 | |
| Soluble in ethanol; Insoluble in water | |
| CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O | |
| 365.83 | |
| CHEBI:5893 |
| 26807-65-8 | |
| MFCD00079375 | |
| indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol | |
| NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N | |
| 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide | |
| 3702 | |
| 365.83 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 248-012-7
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C