Läs mer
Indazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 43120-28-1 |
| Molekylformel | C9H8N2O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-(Methoxycarbonyl)-1H-indazole, Methyl 1H-indazole-3-carboxylate, Methyl 3-indazolecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)8-6-4-2-3-5-7(6)10-11-8/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COC(=O)c1n[nH]c2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0586 |