Learn More
Indazole-3-karboxylsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4498-67-3 |
| Molekylformel | C8 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Indazole-3-carboxylic acid (7CI), 3(1H)-Indazolecarboxylic acid, 3-Carboxy-1H-indazole, 3-Carboxyindazole, NSC 520610 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indazol-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.145 |
| Formel vikt | 162.043 |