Läs mer
Indazole-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30393739
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30393739 10 g
1 options
Produktkod. 30393739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI50500010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Molekylformel C8 H6 N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Indazole-3-carboxylic acid (7CI), 3(1H)-Indazolecarboxylic acid, 3-Carboxy-1H-indazole, 3-Carboxyindazole, NSC 520610
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indazol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.145
Formel vikt 162.043