Läs mer
Indazole, 96 %
Produktkod. 11916601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11916601 25 g Glasflaska 25g
10112590 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122120250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-44-3
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
InChI-nyckel BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC-namn 1H-indazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indazole
Smältpunkt 146.0°C to 150.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 270.0°C (743.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 23,122
Merck Index 15,4976
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 118.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.