Läs mer
Indeglitazar, MedChemExpress
Beskrivning
Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indeglitazar |
| CAS | 835619-41-5 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19NO6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PPM 204 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.42 |
| Visa mer |