Läs mer
Indene-d3, TRC
Produktkod. 30403896
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403896 50 mg
30397357 100 mg
30398264 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI50930250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-96-7
Molekylformel C9H5D3
Molekylvikt (g/mol) 119.18
Synonym Inden-d3, Indonaphthene-d3, NSC 9270-d3, 1H-Indene-d3
IUPAC-namn 1H-indene-1,1,3-d3
LEDER [2H]C1=CC([2H])([2H])C2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indene-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2/i6D,7D2
Formel vikt 119.08