Läs mer
Indene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Molekylformel | C9 H8 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| LEDER | C1C=Cc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0626 |