Läs mer
Indene, TRC
Produktkod. 30394323
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30394323 100 g
1 options
Produktkod. 30394323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI509300100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indene
CAS 95-13-6
Molekylformel C9 H8
Kvantitet 100 g
Synonym 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270
InChI formel InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
LEDER C1C=Cc2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indene
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.0626