Läs mer
Thermo Scientific Chemicals India Ink lösning, 0,2% i PBS-buffert
Product Code. 15423679
Click to view available options
Kvantitet:
500mL
1L
Unit Size:
1 L
500ml
Product Code. 15423679
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61007.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indien bläck är ett enkelt svart bläck. Tidigare har den använts för att skriva och trycka och används nu ofta för att rita i serietidningar och serier.
Indien bläck är ett enkelt svart bläck. Tidigare har den använts för att skriva och trycka och används nu ofta för att rita i serietidningar och serier. Indisk bläck används också i medicinsk forskning för att visualisera blodkärl när de ses under ett mikroskop. Det används i utspädd form som ett ultrafint polermedium för att göra exakta optiska ytor på metaller. Inom oftalmologi används det till viss del vid hornhinnetatuering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 500mL
Formatera Vätska
Form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.