Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Indikerar Classic
Kvantitet:
100 Pk.
25 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av buckala nukleinsyraprover. Indikerar QIAcard FTA Klassisk med 4 provområden per kort.
- QIAcard som indikerar FTA Korten innehåller en rosa färg som blir vit när ett färglöst prov, t.ex. munceller eller saliv appliceras.
- Stabilisering och skydd av nukleinsyror vid rumstemperatur med för fläckvolymer på 125μ L.
- Celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och skyddar DNA från nedbrytning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Samla, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera buckala DNA-prover, fyra prover per kort. |
| Formatera | Kort |
| Provtyp | Bukalt DNA |
| För användning med (utrustning) | Direkt STR-förstärkning |
| För användning med (applikation) | Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi |
| Inkluderar | Rosa indikerar färgämne |
| Antal prover | 4 |
| Produkttyp | Indikerar FTA Klassiskt kort |
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Provvolym | 125μ L |