Läs mer
QIAGEN Indikerar FTA™ Mikrokort
För användning med (applikation):
För ensics, transgen identifiering, transfusionsmedicin/HLA-typning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Förbättrar processeffektiviteten genom att möjliggöra direkt amplifiering för STR-analys på grund av omedelbar DNA-infångning på FTA kort.
- Inkluderar ett inert färgämne, som blir vitt när ett buckalt prov eller saliv tillsätts för enkel bekräftelse av provtillsats.
- Omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror för långtidsarkivering av prover vid rumstemperatur.
- Olika kortalternativ för att stödja manuell eller automatiserad bearbetning för mångsidighet och inkorporering i aktuella arbetsflöden.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Kort |
| Provtyp | DNA |
| För användning med (applikation) | För ensics, transgen identifiering, transfusionsmedicin/HLA-typning |
| Etikett eller färgämne | Inhert |
| Antal prover | 1 |
| Produkttyp | Indikerar FTA Mikrokort |
| Kvantitet | 125μ L |
| Provvolym | 125 μL |