Läs mer
Mettler Toledo™ Indikerar halvcells jonselektiva elektroder
Description
Requires
Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell
- Består av ett universalaxel och utbytbar jonspecifik membranmodul, så att du kan mäta jon efter eget val
- Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell (se 01-920-101, tillgänglig separat), och lämplig S7-anslutningskabel
Order Info
Alla är 4,75 tum lång (120 mm) och 0,5 tum (12 mm) i diameter. För andra jonselektiva elektroder och membrankit som inte finns med här, kontakta din Fisher Scientific™ kundtjänstrepresentant.
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Bestämning av ammoniumkoncentration i prover såsom matarvatten, livsmedel och gödningsmedel |
| Material | Polymermatris |
| Kontakttyper | S7 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (engelska) Kropp | 4,75 tum. |
| Längd (metrisk) Kropp | 120 mm |
| pH-intervall | 2 till 9 |
| Temperatur (engelska) Drift | 0 °F till 122 °F |
| Show More |