Läs mer
Mettler Toledo™ Indikerar halvcells jonselektiva elektroder
Produktkod. 10414641
Change view
pH-intervall:
2 till 9
4 till 10
Temperatur (engelska) Drift:
0 °F till 122 °F
0 °F till 176 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Temperatur (engelska) Drift Förpackningsstorlek
10414641 4 till 10 0 °F till 176 °F Varje
10312671 2 till 9 0 °F till 122 °F Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414641 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13880.00 SEK
    11830.82 SEK / Paket med 1
    Save 2049.18 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kräver
Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell.
För snabb och enkel bestämning av koncentrationen av en mängd olika lösta joner. Mettler Toledo Indikerar halvcells jonselektiva elektroder har robusta polyoximetylen (POM) kroppar.
  • Består av ett universalaxel och utbytbar jonspecifik membranmodul, så att du kan mäta jon efter eget val
  • Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell (se 01-920-101, tillgänglig separat), och lämplig S7-anslutningskabel
Beställningsinfo
Alla är 4,75 tum lång (120 mm) och 0,5 tum (12 mm) i diameter. För andra jonselektiva elektroder och membrankit som inte finns med här, kontakta din Fisher Scientific™ kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Bestämning av fluorkoncentration i prover som dricksvatten, mjölk, växter och tandkräm
Material Polymermembran
Kontakttyper S7
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Diameter (engelska) Kropp 0,5 tum
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (engelska) Kropp 4,75 tum.
Längd (metrisk) Kropp 120 mm
pH-intervall 4 till 10
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 176 °F
Koncentration Mätområde 1 till 1E-05mol/L