Läs mer
Mettler Toledo™ Indikerar halvcells jonselektiva elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
pH-intervall:
2 till 9
4 till 10
Temperatur (engelska) Drift:
0 °F till 122 °F
0 °F till 176 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell.
- Består av ett universalaxel och utbytbar jonspecifik membranmodul, så att du kan mäta jon efter eget val
- Alla jonselektiva halvceller kräver InLab™ 302 referenscell (se 01-920-101, tillgänglig separat), och lämplig S7-anslutningskabel
Beställningsinfo
Alla är 4,75 tum långa (120 mm) och 0,5 tum. (12 mm) i diameter. För andra jonselektiva elektroder och membransatser som inte är listade här, kontakta din Fisher Scientific™ Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Bestämning av fluorkoncentration i prover som dricksvatten, mjölk, växter och tandkräm |
| Material | Polymermembran |
| Kontakttyper | S7 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (engelska) Kropp | 4,75 tum. |
| Längd (metrisk) Kropp | 120 mm |
| pH-intervall | 4 till 10 |
| Temperatur (engelska) Drift | 0 °F till 176 °F |
| Visa mer |