Läs mer
Macherey-Nagel™ Special pH Indicator Paper Reel
Produktkod. 10414851 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
8 till 10
Förpackningsstorlek:
5m
Produktkod. 10414851
Brand: Macherey-Nagel™ 90212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The indicator paper comes in a plastic reel that ensures long-term stability and protection against many external influences.
  • Gradation: 8.0, 8.2, 8.4, 8.7, 9.0, 9.2, 9.6, 10.0
  • Evaluable on reflectometer: No
Specifikationer
pH-intervall 8 till 10
Kvantitet 1 vardera
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm