Läs mer
MedChemExpress Indigo
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.26 g/mol |
| CAS | 482-89-3 |