Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin
Artikelnummer. 11438716
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11438716 100 g 100g
11428716 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438716 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16052.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1101.60 SEK
    891.65 SEK / 100g
    Save 209.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466,35 g/mol
Användbar vid färgning av Negri-kroppar Indigokarmin används som livsmedelsfärgämne, pH-indikator och indikator för löst ozon. Den används för att upptäcka aminovätskeläckor, markera delar av urinvägarna, vävnadsfläckar och verktyg för bestämning av hypoklorit. Som ett färgämne i njurfunktionen används det vid testning och detektering av nitrater och klorater och vid testning av mjölk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Användbar vid färgning av Negri-kroppar Indigokarmin används som livsmedelsfärgämne, pH-indikator och indikator för löst ozon. Den används för att upptäcka aminovätskeläckor, markera delar av urinvägarna, vävnadsfläckar och verktyg för bestämning av hypoklorit. Som ett färgämne i njurfunktionen används det vid testning och detektering av nitrater och klorater och vid testning av mjölk.
Löslighet
Löslig i etylenglykolmonometyleter och etanol. Något lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i bensen, kloroform och organiska lösningsmedel.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Molekylformel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 466.35
MDL-nummer MFCD00005723
InChI-nyckel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
PubChem CID 5284351
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Indigo carmine
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 4103904
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4944
Löslighetsinformation Löslig i etylenglykol, monometyleter och etanol. Lätt löslig i vatten och alkohol. Olöslig i bensen, kloroform och organiska lösningsmedel.
IUPAC-namn dinatrium (E)-3,3'-dioxo-lH,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
Formel vikt 466.36
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.