Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, ren, certifierad
Produktkod. 10381731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381731 25 g Glasflaska 25g
10774204 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381731 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 412300250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 860-22-0
Molekylformel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 466.35
MDL-nummer MFCD00005723
InChI-nyckel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC-namn dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-lH-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indigo carmine
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 0,98 till 1,07
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 608 till 612 nm
Förpackning Glasflaska
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Färg Blå till lila
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/100 ml (25 c). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol, praktiskt taget olösliga i de flesta andra organiska lösningsmedel
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 466.34
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indigo Carmine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.