Läs mer
Indigo Carmine (C.I. 73015), Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | >340°C |
| CAS | 860-22-0 |
| MDL-nummer | MFCD00005723 |
| Densitet | 0.71 g/cm3 at 29°C |
| Synonym | Indigo carmine (C.I. 73015), Indigo carmine (C.I. 73015) |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.35 |
| Kvalitet | Research |