Läs mer
Indigo Carmine (C.I. 73015), Supelco™
Produktkod. 15847270
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847270 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15847270 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1047240025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt >340°C
CAS 860-22-0
MDL-nummer MFCD00005723
Densitet 0.71 g/cm3 at 29°C
Synonym Indigo carmine (C.I. 73015), Indigo carmine (C.I. 73015)
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 466.35