Läs mer
Indigo Carmine, Extra Pure, SLR, C.I.73015, Fisher Chemical
Produktkod. 10366040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10366040 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10366040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 860-22-0
Molekylformel C16H8N2Na2O8S2
MDL-nummer MFCD00005723
InChI-nyckel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 466.35
PubChem CID 5284351
Formel vikt 466.34g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Blue
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indigo Carmine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.