Läs mer
Indigo Carmine, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447982 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447982 5 g 5g
11457982 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447982 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215263805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 5g
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indigo Carmine används som bets.
  • Indigo Carmine är användbar vid färgning av Negri-kroppar.
  • Den kan användas som en kontrastfärg för plasma när röda kärnfläckar används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 860-22-0
Molekylformel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 466.35
MDL-nummer MFCD00005723
InChI-nyckel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC-namn dinatrium (E)-3,3'-dioxo-lH,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. λ max (water) 608 to 610 nm
Kemiskt namn eller material Indigo carmine
Namnnotering Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Analysprocentintervall ˜85%
Löslighetsinformation 10 to 50 mg/mL at 70.7°F
Formel vikt 466.3
Färg Lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.