Läs mer
Indigo Carmine Solution, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15675830 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15675830 500 mL Poly bottle 500ml
15665830 100 mL Poly bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 55928500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 860-22-0
Molekylformel C16H8N2Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 466.35
MDL-nummer MFCD00005723
InChI-nyckel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC-namn disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indigo carmine solution
Smältpunkt 0°C
Kokpunkt 100°C
UN-nummer UN3264
Formel vikt 466.35g/mol
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.01g/mL at 20°C
Färg Blue
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid