Läs mer
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitril engångshandskar
Produktkod. 17909980 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17909980 Liten Paket med 200
17999970 X-Small Paket med 200
17929980 Intermediär Paket med 200
17939980 Betydande Paket med 200
17919980 X-large Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17909980
Antal Pris
1 346.53 SEK / Paket med 200
10 311.90 SEK / Paket med 200
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa indigo nitrilhandskar är idealiska för ditt rutinmässiga laboratoriearbete och är gjorda med texturerade fingertoppar för att säkerställa ett stadigt grepp.
  • Icke-sterila, icke-pulveriserade handskar ger högt skydd för ett brett spektrum av applikationer och allmänt bruk
  • Texturerade fingertoppar ger bra grepp
  • Skyddshandske av typ B hjälper dig att arbeta säkert med bra ergonomiskt skydd
  • PPE Kategori III
  • Ambidexter
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering
Specifica
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 1.5
Färg Indigo
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,5 till 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,09 till 0,16 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 till 3,5 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,06 till 0,09 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,4 till 3,5 tum
Tjocklek (metrisk) 0,06 till 0,09 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Längd (engelska) 9,4 tum
Längd (metrisk) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.