Läs mer
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitril engångshandskar
Produktkod. p-200008766 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 17999970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa indigo nitrilhandskar är idealiska för ditt rutinmässiga laboratoriearbete och är gjorda med texturerade fingertoppar för att säkerställa ett stadigt grepp.
  • Icke-sterila, icke-pulveriserade handskar ger högt skydd för ett brett spektrum av applikationer och allmänt bruk
  • Texturerade fingertoppar ger bra grepp
  • Skyddshandske av typ B hjälper dig att arbeta säkert med bra ergonomiskt skydd
  • PPE Kategori III
  • Ambidexter
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 1.5
Färg Indigo
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 3,5 till 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,09 till 0,16 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 2,4 till 3,5 tum.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,06 till 0,09 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,4 till 3,5 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,06 till 0,09 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Längd (engelska) 9,4 tum
Längd (metrisk) 240 mm