Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Indigo, syntetisk
Produktkod. 10082650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082650 100 g Glasflaska 100g
10206940 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082650 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 212131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 482-89-3 | C16H10N2O2 | 262.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 482-89-3
Molekylformel C16H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.268
MDL-nummer MFCD00005722
InChI-nyckel COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Synonym C.I. 73000, Vat Blue 1
PubChem CID 5318432
IUPAC-namn (2E)-2-(3-oxo-lH-indol-2-yliden)-lH-indol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C3C(=O)C4=CC=CC=C4N3)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indigo
Namnnotering synthetic
Beilstein 24, 417
Merck Index 15, 4981
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 262.26
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Blå till violett
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indigo
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.