Läs mer
Indigopurpurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indirubin |
| CAS | 479-41-4 |
| Molekylformel | C16 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Indirubin, [Δ2,3'-Biindoline]-2',3-dione, C.I. 73200, Couroupitine B, Indigo red, NSC 105327 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13+ |
| LEDER | O=C1Nc2ccccc2/C/1=C/3\Nc4ccccc4C3=O |
| IUPAC-namn | (3E)-3-(3-oxo-1H-indol-2-ylidene)-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.26 |
| Formel vikt | 262.0742 |