Läs mer
Indigotin 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317873
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317873 1 ml
1 options
Produktkod. 30317873 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14289000WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten