Läs mer
THERMOFISHER SCIENTIFIC AUSTRALIA PTY LTD Indiko Tvättlösning
Produktkod. 10656240 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10656240 6 x 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10656240 Leverantör THERMOFISHER SCIENTIFIC AUSTRALIA PTY LTD Leverantörsnummer 980929
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Indiko Tvättlösning 6x100mL
  • Indiko Tvättlösning
  • 6x100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tvättlösning
Beskrivning Tvätta lösning
Kvantitet 6 x 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Washing solution 4.5%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite