Läs mer
Indinavir-d6, TRC
Produktkod. 30405214
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405214 10 mg
30394781 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI52500210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185897-02-3
Molekylformel C36 2H6 H41 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 619.83
Synonym D-erythro-Pentonamide, 2,3,5-trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4-methyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)- (9CI), Indinavir-d6, Indinavir D6 (nicotinyl-D6), (2S)-1-[(2S,4R)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2,4,5,6-tetradeuteropyridin-3-yl-dideuteromethyl)piperazine-2-carboxamide
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S,4S)-4-benzyl-2-hydroxy-5-[[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-tert-butyl-4-[dideuterio-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)methyl]piperazine-2-carboxamide
LEDER [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])N2CCN(C[C@@H](O)C[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]4[C@H](O)Cc5ccccc45)[C@@H](C2)C(=O)NC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indinavir-D6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H47N5O4/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45)/t28-,29-,31-,32+,33-/m0/s1/i9D,12D,15D,21D,22D2
Formel vikt 619.4005