missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Indinavir sulfate

Beskrivning
Indinavir sulfate is a potent and selective HIV protease inhibitor (Ki values are 0.52 and 3.3 nM for HIV-1 and HIV-2, respectively). Indinavir stops the spread of the HIV-infected MT4 lymphoid cells at concentrations of 25-50 nM. Indinavir disrupts the ERK1/2 and p38 MAPK pathways and reduces both the level of functional eIF4F complex and rpS6 phosphorylation, which leads to a decrease in protein synthesis in mouse myocytes. In silico docking models predict potential as an inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trideoxy-N-[(1 S,2 R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1 H-inden-1-yl]-5-[(2 S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate |
| CAS | 157810-81-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | HIV Protease Inhibitors |
| Molekylformel | C36H47N5O4.H2SO4 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?