missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Indinavir Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indinavir sulfate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H47N5O4.H2O4S/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;1-5(2,3)4/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);(H2,1,2,3,4)/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 711.3302 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?