Läs mer
Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress
Produktkod. 16483857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483857 50 mg -
16457918 10 mg 10mg
16400388 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19807
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MedChemExpress Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively; Indirubin-3'-monoxime also shows inhibitory activities against CDK5/p25 and CDK1/cyclin B, with IC50s of 100 and 180 nM.
Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indirubin-3'-monoxime
Fysisk form Solid
CAS 160807-49-8
Färg Black
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H11N3O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Indirubin-3'-oxime
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM)
LEDER O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=N/O
Molekylvikt (g/mol) 277.28
Formel vikt 277.28
Procent renhet 99.89%