Läs mer
Indirubin, MedChemExpress
Beskrivning
Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indirubin |
| CAS | 479-41-4 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Couroupitine B Indigo red Indigopurpurin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (19.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.26 |
| Visa mer |