Läs mer
Indisetron, TRC
Produktkod. 30390779
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390779 1 mg
30404522 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30390779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5325001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141549-75-9
Molekylformel C17H23N5O
Molekylvikt (g/mol) 313.4
Synonym N-[(7-endo)-3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-(3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
IUPAC-namn N-[(1S,5R)-3,9-dimetyl-3,9-diazabicyklo[3.3.1]nonan-7-yl]-1H-indazol-3-karboxamid
LEDER CN1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H](C1)N2C)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indisetron
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23N5O/c1-21-9-12-7-11(8-13(10-21)22(12)2)18-17(23)16-14-5-3-4-6-15(14)19-20-16/h3-6,11-13H,7-10H2,1-2H3,(H,18,23)(H,19,20)/t11-,12-,13+
Formel vikt 313.1903