Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium |
| Färg | Grå |
| Smältpunkt | 156.0°C |
| Kokpunkt | 2000.0°C |
| Densitet | 7.3000g/mL |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analysprocentintervall | 100.00% |
| Form | Pulver |
| Linjär formel | In |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Indium, powder
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.