Läs mer
Indium antimonide, Electronic Grade, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11379269
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379269 2 g 2g
11389269 10 g 10g
11399269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088460.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inom halvledarelektronik, som infraröd detektor och filter
Indiumantimonid används i halvledarelektronik, som infraröd detektor och filter. Används i värmekameror, FLIR-system, infraröda missilstyrningssystem, foto-Dember-sändare och i infraröd astronomi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-41-0
Molekylformel InSb
Molekylvikt (g/mol) 236.578
MDL-nummer MFCD00016146
InChI-nyckel WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC-namn indiganylidinestibane
LEDER [In]#[Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium antimonide
Smältpunkt 535°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 236.57
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Elektronisk
Odör Odorless
Densitet 5.75 g/mL at (m.p.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.