Läs mer
Indiumarsenid, 99,9999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372018
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372018 2 g 2g
11392018 10 g 10g
11382018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11372018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012932.04
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-11-3 | AsIn | 189.74 g/mol
Indiumarsenid används för konstruktion av infraröda detektorer, för våglängdsområdet 1-3 μm. Det används ofta som terahertzstrålningskälla eftersom det är en stark foto-Dember-sändare. Indiumarsenid används också för tillverkning av diodlaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-11-3
Molekylformel AsIn
Molekylvikt (g/mol) 189.74
MDL-nummer MFCD00016144
InChI-nyckel RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC-namn indiganylidynearsane
LEDER [As]#[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium arsenide
Smältpunkt 936°C
Namnnotering Hardly attacked by mineral acids
Färg Grå
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 189.74
Odör Odorless
Utseende Gray polycrystalline pieces
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.