Läs mer
Indium arsenide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11358077
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358077 2 g 2g
11368077 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11358077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022651.04
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Inom halvledarelektronik
Indiumarsenid används i halvledarelektronik, konstruktion av infraröda detektorer, terahertz-strålningskälla, eftersom det är en stark foto-dember-sändare, överlägsen elektronrörlighet och hastighet, i högeffektsdetektorer, diodlasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-11-3
Molekylformel AsIn
Molekylvikt (g/mol) 189.74
MDL-nummer MFCD00016144
InChI-nyckel RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC-namn indiganylidynearsane
LEDER [As]#[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium arsenide
Smältpunkt 936°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel InAs
UN-nummer UN1557
Merck Index 14,4949
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 189.74
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.