Läs mer
Indium(I) bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11340108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340108 5 g 5g
11330108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042865.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14280-53-6
Molekylformel InBr
MDL-nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Specifikationer
Kokpunkt 662°C
Kemiskt namn eller material Indium (I) bromide
Smältpunkt 220°C
Fysisk form Polycrystalline Lump
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 194.73
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.96 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.