Läs mer
Indium(I) bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058573
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11340108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042865.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14280-53-6
Molekylformel InBr
MDL-nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Specifikationer
Kokpunkt 662°C
Kemiskt namn eller material Indium (I) bromide
Smältpunkt 220°C
Fysisk form Polycrystalline Lump
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 194.73
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.96 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.