Läs mer
Indium(I) chloride, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Produktkod. p-7050959
Kvantitet:
0.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
25g
5g
Produktkod. 11389217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040033.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indiumklorid är en Lewis-syrakatalysator i organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktioner och den används i högpresterande solceller som optik och mikroelektronik. Det applikationer finner i halvledarteknik, producerar fosfor, lågtrycksnatriumlampa och producerar kemikalier med hög renhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-10-6
Molekylformel ClIn
Molekylvikt (g/mol) 150.27
MDL-nummer MFCD00148875
InChI-nyckel APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn λ1-indiganyliumylidenklorid
LEDER [Cl-].[In+]
Specifikationer
Kokpunkt 608°C
Kemiskt namn eller material Indium(I) chloride
Smältpunkt ∼225°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Beilstein EM>13,
Löslighetsinformation Soluble in water and THF.
Formel vikt 150.27
Procent renhet 99.995%
Odör Chlorine-like
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.19 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Indium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.