Läs mer
Indium(I) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11320979
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320979 25 g 25g
11310979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010707.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium(I)klorid används för att framställa bur, dinukleära komplex (In-cyklodifofazaner) som har intressanta metall-metall-interaktioner, halvledardopning, fosfor-föreningshalvledare, ITO-tunnfilm, grundläggande råmaterial för blandning av organiskt indium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-10-6
Molekylformel ClIn
Molekylvikt (g/mol) 150.27
MDL-nummer MFCD00148875
InChI-nyckel APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn λ1-indiganyliumylidenklorid
LEDER [Cl-].[In+]
Specifikationer
Kokpunkt 608°C
Kemiskt namn eller material Indium(I) chloride
Smältpunkt ∼225°C
Fysisk form Crystalline Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 150.27
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Chlorine-like
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.19 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.